Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 184 EUR
H27384.06 H27384.03
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat 95%
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Formel: C₇H₇BF₃KO
Molecular Weight: 214,04 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112717
CAS-Nummer: 192863-36-8