Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Iodphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 224 EUR
H28758.06 H28758.03
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Formel: C₆H₄BF₃IK
Molecular Weight: 309.91 g/mol
Schmelzpunkt: 297…299 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800738
CAS-Nummer: 912350-00-6