tert-Butylpropiolat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetylencarbonsäure-tert-butylester, Propinsäure-tert-butylester, tert-Butylacetylencarboxylat, Propiolsäure-tert-butylester, 2-Propinsäure-tert-butylester
H51048.03 H51048.06
H51048.03EA 115 EUR
H51048.03 H51048.06
tert-Butylpropiolat ≥98%
tert-Butylpropiolat
Purity: 98% CAS No.: 13831-03-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 52-53°/27mm Beilstein Reference: 1747175 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00060100
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,919
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060100
CAS-Nummer: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III