Propiolamid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52319.MD H52319.03 H52319.06
H52319.MDEA 70.5 EUR
H52319.MD H52319.03 H52319.06
Propiolamid 96%
Propiolamid
Purity: 96% CAS No.: 7341-96-0 Molecular Formula: C3H3NO Formula Weight: 69.06 MDL No.: MFCD04035573
Formel: C₃H₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035573
CAS-Nummer: 7341-96-0