3-Phenyl-1-propin ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Propinyl)benzol
H53500.06 H53500.14
H53500.06EA 140 EUR
H53500.06 H53500.14
3-Phenyl-1-propin ≥97% stabilisiert
3-Phenyl-1-propin
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 10147-11-2 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.526 Boiling Point: 75°/20mm UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00134431
Formel: C₉H₈
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,934
Flammpunkt: 52 °C (126 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134431
CAS-Nummer: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III