3-Chlor-1-phenyl-1-propin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
397
EUR
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chlor-1-phenyl-1-propin ≥97%
3-Chlor-1-phenyl-1-propin
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Formel:
C₉H₇Cl Dichte: 1,095 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411085 CAS-Nummer: 3355-31-5 |