Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trimethylsilyl)popiolsäureethylester, 3-(Trimethylsilyl)-2-propinsäureethylester, 3-(Trimethylsilyl)propinsäureethylester
H53517.06 H53517.14
H53517.06EA 59.6 EUR
H53517.06 H53517.14
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat ≥98%
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat
Purity: 98% CAS No.: 16205-84-8 Molecular Formula: C8H14O2Si Formula Weight: 170.28 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.441 Boiling Point: 92-96°/28mm Beilstein Reference: 1767850 MDL No.: MFCD00074886
Formel: C₈H₁₄O₂Si
Molecular Weight: 170,28 g/mol
Siedepunkt: 92…96 °C (28 mmHg)
Dichte: 0,897
Flammpunkt: 71 °C (160 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074886
CAS-Nummer: 16205-84-8