1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoracetaldehyd-Ethylhalbacetal, Trifluoracetaldehydethylhemiacetal
L01554.06 L01554.14
L01554.06EA 50.4 EUR
L01554.06 L01554.14
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol tech. 80%, technische Qualität
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 80% CAS No.: 433-27-2 Molecular Formula: C4H7F3O2 Formula Weight: 144.09 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.3430 Odour: Odourless Boiling Point: 104-106° Beilstein Reference: 906797 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00000441
Formel: C₄H₇F₃O₂
Molecular Weight: 144.09 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 1.230
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3 III