1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16580.06
L16580.14
L16580.06EA
62.9
EUR
L16580.06
L16580.14
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
Purity: 98%
CAS No.: 307-37-9
Molecular Formula: C10H3F19O
Formula Weight: 500.10
Melting Point: 83-90°
Boiling Point: 95°/20mm
MDL No.: MFCD00153234
Formel:
C₁₀H₃F₁₉O Siedepunkt: 95 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 83…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153234 CAS-Nummer: 307-37-9 |