1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1H,1H-Perfluor-1-dodecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluor-1-dodecanol
L16590.06
L16590.14
L16590.06EA
55.4
EUR
L16590.06
L16590.14
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol tech. 90%, technische Qualität
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol
Purity: 90%
CAS No.: 423-65-4
Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH
Formula Weight: 600.12
Melting Point: ca 110°
Boiling Point: 224°/740mm
MDL No.: MFCD00153235
Formel:
C₁₂H₃F₂₃O Molecular Weight: 600.12 g/mol Siedepunkt: 224 °C (740 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153235 CAS-Nummer: 423-65-4 |