Perfluorheptan (Isomerengemisch) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16979.14 L16979.22
L16979.14EA 56 EUR
L16979.14 L16979.22
Perfluorheptan (Isomerengemisch) ≥98%
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Purity: 98% CAS No.: 335-57-9 Molecular Formula: C7F16 Formula Weight: 388.05 Refractive Index: 1.2650 Boiling Point: 80-82° MDL No.: MFCD00040339
Formel: C₇F₁₆
Siedepunkt: 80…82 °C
Dichte: 1,720
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040339
CAS-Nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1