Kaliumphenyltrifluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyltrifluorborsäure Kaliumsalz
L17568.03 L17568.06
L17568.03EA 34.3 EUR
L17568.03 L17568.06
Kaliumphenyltrifluoroborat ≥98%
Kaliumphenyltrifluoroborat
Purity: 98% CAS No.: 153766-81-5 Molecular Formula: C6H5BF3K Formula Weight: 184.00 Melting Point: 296-301° Beilstein Reference: 7782070
Formel: C₆H₅BF₃K
Molecular Weight: 184.01 g/mol
Schmelzpunkt: 296…301 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318172
CAS-Nummer: 153766-81-5