Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kalium(p-tolyl)trifluoroborat, (4-Methylphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
L17604.03 L17604.06
L17604.03EA 45.9 EUR
L17604.03 L17604.06
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat ≥98%
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Purity: 98% CAS No.: 216434-82-1 Molecular Formula: C7H7BF3K Formula Weight: 198.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8290098
Formel: C₇H₇BF₃K
Molecular Weight: 198,04 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318171
CAS-Nummer: 216434-82-1