4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Amino-5-brom-3-nitrotoluol, 4-Brom-6-nitro-o-toluidin
9T-0039.500
9T-0039.1
9T-0039.5
9T-0039.10
BIOT9T-0039.500EA
0
EUR
BIOT9T-0039.500
BIOT9T-0039.1
BIOT9T-0039.5
BIOT9T-0039.10
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 231.05 g/mol Schmelzpunkt: 155 |
MDL:
MFCD00052919 CAS-Nummer: 77811-44-0 |