4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06740DA BTB06740EA BTB06740.50
MAYBBTB06740DAEA 0 EUR
MAYBBTB06740DA MAYBBTB06740EA MAYBBTB06740.50
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 245,08 g/mol
MDL: MFCD00051710
CAS-Nummer: 108485-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III