2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
BTB10270.1 BTB10270.10 BTB10270.50
MAYBBTB10270.1EA 0 EUR
MAYBBTB10270.1 MAYBBTB10270.10 MAYBBTB10270.50
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 83…87 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 1.0797 g/cm³ (53 °C)
MDL: MFCD00002380
CAS-Nummer: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2