4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
CD07896.1
CD07896.10
CD07896.50
MAYBCD07896.1EA
0
EUR
MAYBCD07896.1
MAYBCD07896.10
MAYBCD07896.50
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Formel:
C₆H₃Br₂Cl₂N Molecular Weight: 319.81 g/mol |
MDL:
MFCD00052815 CAS-Nummer: 113571-15-6 |