ω-Brom-4-chloracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Chlorphenacylbromid, Brommethyl-p-chlorphenylketon, 2-Brom-4'-chloracetophenon, α-Brom-4-chloracetophenon
DP01340.250
DP01340.1
CHMPDP01340.250EA
0
EUR
CHMPDP01340.250
MAYBDP01340.1
ω-Brom-4-chloracetophenon
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233,49 g/mol Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 110 °C |
MDL:
MFCD00000625 CAS-Nummer: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,02172 |