2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
RJC02729.250
RJC02729.1
MAYBRJC02729.250EA
0
EUR
MAYBRJC02729.250
MAYBRJC02729.1
2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₈H₄BrF₆N Molecular Weight: 308.02 g/mol |
CAS-Nummer:
230295-15-5 |