2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Brom-6-nitro-p-toluidin, 4-Amino-3-brom-5-nitrotoluol
AN-1051-5G AN-1051-25G AN-1051-1G
COBBAN-1051-5GEA 50.9 EUR
COBBAN-1051-5G COBBAN-1051-25G COBBAN-1051-1G
2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 231.05 g/mol
MDL: MFCD00209452
CAS-Nummer: 827-24-7