2-Brom-4-chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1276-5G AN-1276-25G AN-1276-1G
COBBAN-1276-5GEA 0 EUR
COBBAN-1276-5G COBBAN-1276-25G COBBAN-1276-1G
2-Brom-4-chlor-6-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4-chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrClF₃N
MDL: MFCD08436083
CAS-Nummer: 912617-74-4