2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-5-fluor-p-toluidin
HC-2066-5G
HC-2066-25G
HC-2066-1G
COBBHC-2066-5GEA
323
EUR
COBBHC-2066-5G
COBBHC-2066-25G
COBBHC-2066-1G
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204.04 g/mol |
MDL:
MFCD00142871 CAS-Nummer: 202865-78-9 |