Propargylamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Aminopropin
OS-7456-100G OS-7456-25G
COBBOS-7456-100GEA 460 EUR
COBBOS-7456-100G COBBOS-7456-25G
Propargylamin
Propargylamin
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,867 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00008198
CAS-Nummer: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3,II