Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(Brommethyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-0018-25G
TB-0018-1G
TB-0018-5G
COBBTB-0018-25GEA
307
EUR
COBBTB-0018-25G
COBBTB-0018-1G
COBBTB-0018-5G
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Formel:
CH₂BBrF₃K Molecular Weight: 200.83 g/mol |
MDL:
MFCD09265154 CAS-Nummer: 888711-44-2 |