Kaliummethyltrifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyltrifluorborsäure Kaliumsalz
TB-0028-1G TB-0028-25G TB-0028-5G
COBBTB-0028-1GEA 33.2 EUR
COBBTB-0028-1G COBBTB-0028-25G COBBTB-0028-5G
Kaliummethyltrifluoroborat
Kaliummethyltrifluoroborat
Formel: CH₃BF₃K
Molecular Weight: 121,94 g/mol
MDL: MFCD08276757
CAS-Nummer: 13862-28-7