Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3201-1G
TB-3201-25G
TB-3201-5G
COBBTB-3201-1GEA
88.9
EUR
COBBTB-3201-1G
COBBTB-3201-25G
COBBTB-3201-5G
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₄BF₃KN |
MDL:
MFCD04115736 CAS-Nummer: 850623-36-8 |