Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-Methoxyphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3204-1G TB-3204-25G TB-3204-5G
COBBTB-3204-1GEA 26.2 EUR
COBBTB-3204-1G COBBTB-3204-25G COBBTB-3204-5G
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Molecular Weight: 214.04 g/mol
MDL: MFCD04039954
CAS-Nummer: 438553-44-7