Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3205-5G
TB-3205-1G
TB-3205-25G
COBBTB-3205-5GEA
0
EUR
COBBTB-3205-5G
COBBTB-3205-1G
COBBTB-3205-25G
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BF₃KNO₂ |
MDL:
MFCD03701627 CAS-Nummer: 192863-40-4 |