Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3206-5G
TB-3206-25G
TB-3206-1G
COBBTB-3206-5GEA
0
EUR
COBBTB-3206-5G
COBBTB-3206-25G
COBBTB-3206-1G
Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K |
MDL:
MFCD04115739 CAS-Nummer: 850623-42-6 |