Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (1-Naphthyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3216-1G TB-3216-25G TB-3216-5G
COBBTB-3216-1GEA 88.6 EUR
COBBTB-3216-1G COBBTB-3216-25G COBBTB-3216-5G
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Formel: C₁₀H₇BF₃K
Molecular Weight: 234,07 g/mol
MDL: MFCD06659936
CAS-Nummer: 166328-07-0