Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3222-1G
TB-3222-5G
TB-3222-25G
COBBTB-3222-1GEA
0
EUR
COBBTB-3222-1G
COBBTB-3222-5G
COBBTB-3222-25G
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BClF₄K |
MDL:
MFCD04115752 CAS-Nummer: 850623-59-5 |