Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Ethoxyphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3223-1G
TB-3223-5G
COBBTB-3223-1GEA
91.2
EUR
COBBTB-3223-1G
COBBTB-3223-5G
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₉BF₃KO Molecular Weight: 228.06 g/mol |
MDL:
MFCD04115753 CAS-Nummer: 850623-60-8 |