Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-Chlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3224-1G TB-3224-5G
COBBTB-3224-1GEA 63 EUR
COBBTB-3224-1G COBBTB-3224-5G
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BClF₃K
Molecular Weight: 218.45 g/mol
MDL: MFCD04115754
CAS-Nummer: 411206-75-2