Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3232-1G TB-3232-25G TB-3232-5G
COBBTB-3232-1GEA 0 EUR
COBBTB-3232-1G COBBTB-3232-25G COBBTB-3232-5G
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(2-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₃KNO₂
MDL: MFCD04115759
CAS-Nummer: 850623-64-2