Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3234-5G
TB-3234-25G
TB-3234-1G
COBBTB-3234-5GEA
0
EUR
COBBTB-3234-5G
COBBTB-3234-25G
COBBTB-3234-1G
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K |
MDL:
MFCD01318171 CAS-Nummer: 216434-82-1 |