Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3,4-Dichlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3238-1G TB-3238-25G TB-3238-5G
COBBTB-3238-1GEA 73.9 EUR
COBBTB-3238-1G COBBTB-3238-25G COBBTB-3238-5G
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BCl₂F₃K
Molecular Weight: 252.9 g/mol
MDL: MFCD04115763
CAS-Nummer: 850623-68-6