Kalium(4-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Nitrophenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3241-1G
TB-3241-5G
COBBTB-3241-1GEA
286
EUR
COBBTB-3241-1G
COBBTB-3241-5G
Kalium(4-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(4-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BF₃KNO₂ Molecular Weight: 229,01 g/mol |
MDL:
MFCD04115766 CAS-Nummer: 850623-71-1 |