Kalium(2-fluorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3251-5G TB-3251-1G TB-3251-25G
COBBTB-3251-5GEA 0 EUR
COBBTB-3251-5G COBBTB-3251-1G COBBTB-3251-25G
Kalium(2-fluorphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-fluorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₄K
MDL: MFCD06659937
CAS-Nummer: 166328-10-5