Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3253-1G
TB-3253-25G
TB-3253-5G
COBBTB-3253-1GEA
0
EUR
COBBTB-3253-1G
COBBTB-3253-25G
COBBTB-3253-5G
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BF₅K |
MDL:
MFCD06659939 CAS-Nummer: 267006-26-8 |