Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Bromphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3254-1G
TB-3254-25G
TB-3254-5G
COBBTB-3254-1GEA
41
EUR
COBBTB-3254-1G
COBBTB-3254-25G
COBBTB-3254-5G
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BBrF₃K Molecular Weight: 262,91 g/mol |
MDL:
MFCD02093978 CAS-Nummer: 374564-35-9 |