4'-Trifluormethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon
001407.1G 001407-5G 001407-100G 001407-25G
FLUO001407.1GEA 0 EUR
FLUO001407.1G FLUO001407-5G FLUO001407-100G FLUO001407-25G
4'-Trifluormethoxyacetophenon
4'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042404
CAS-Nummer: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0