1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Trifluoracetaldehyd-Methylhalbacetal, Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal
001527-25G
001527-100G
001527-10G
FLUO001527-25GEA
83.1
EUR
FLUO001527-25G
FLUO001527-100G
FLUO001527-10G
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₃H₅F₃O₂ Molecular Weight: 130,07 g/mol |
MDL:
MFCD00013572 CAS-Nummer: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |