1-Brom-4,4,4-trifluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
001531.5G
001531-1G
FLUO001531.5GEA
224
EUR
FLUO001531.5G
FLUO001531-1G
1-Brom-4,4,4-trifluorbutan
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Formel:
C₄H₆BrF₃ Molecular Weight: 190,99 g/mol |
MDL:
MFCD00066335 CAS-Nummer: 406-81-5 |