1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
002298-5G
002298-25G
FLUO002298-5GEA
118
EUR
FLUO002298-5G
FLUO002298-25G
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol
Formel:
C₁₂H₃F₂₃O |
MDL:
MFCD00153235 CAS-Nummer: 423-65-4 |