1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
002299-5G
002299-25G
FLUO002299-5GEA
101
EUR
FLUO002299-5G
FLUO002299-25G
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
Formel:
C₁₄H₃F₂₇O |
MDL:
MFCD00153264 CAS-Nummer: 15622-57-8 |