2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
002304-5G 002304-25G 002304-100G
FLUO002304-5GEA 39.9 EUR
FLUO002304-5G FLUO002304-25G FLUO002304-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
Siedepunkt: 135…136 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 69 °C
MDL: MFCD00069087
CAS-Nummer: 355-74-8