1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1H,1H,10H,10H-Perfluor-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluor-1,10-decandiol
002307-5G
002307-25G
FLUO002307-5GEA
84.9
EUR
FLUO002307-5G
FLUO002307-25G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Formel:
C₁₀H₆F₁₆O₂ Molecular Weight: 462,13 g/mol |
MDL:
MFCD00192200 CAS-Nummer: 754-96-1 |