1,4-Dibromoctafluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
002313-5G 002313-25G 002313-100G
FLUO002313-5GEA 137 EUR
FLUO002313-5G FLUO002313-25G FLUO002313-100G
1,4-Dibromoctafluorbutan
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formel: C₄Br₂F₈
MDL: MFCD00153112
CAS-Nummer: 335-48-8