1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
004642-5G 004642-25G
FLUO004642-5GEA 104 EUR
FLUO004642-5G FLUO004642-25G
1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formel: C₄H₆Br₂F₂
Molecular Weight: 251.9 g/mol
CAS-Nummer: 406-42-8