1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol
Lieferant: FLUOROCHEM
007020-100G 007020-250G
FLUO007020-100GEA 148 EUR
FLUO007020-100G FLUO007020-250G
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol
Formel: C₁₀H₅F₁₇O
MDL: MFCD00039544
CAS-Nummer: 678-39-7
EINECS: 211-648-0